Få mere at vide
Trifluoreddikesyre-d, til NMR, 99 % atom D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10311384
Trifluoreddikesyre-d, til NMR, 99 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 mL, Glasflaske, 100ml
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
25ml
5ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10311384
Brand: Thermo Scientific Acros 166401000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 599-00-8
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 115.029
MDL nummer MFCD00044563
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
PubChem CID 71502
IUPAC navn deuterio 2,2,2-trifluoracetat
SMIL C(=O)(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid-d
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99 atom%D
Tæthed 1.5000g/mL
Deuterium (D) 98.5% min.
Emballage Glasflaske
Vand 0.1% max. (Coulometric)
Mængde 100 mL
Smeltepunkt -15.0°C
Kogepunkt 75.0°C
Lineær formel CF3CO2D
Synonym trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
Formel vægt 115.03
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid-d
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Trifluoreddikesyre-d, til NMR, 99 % atom D, Thermo Scientific Chemicals >