Få mere at vide
Trifluoreddikesyre-d, til NMR, 99,5 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic acid-d |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 99.5 atom % D, for NMR |
| Tæthed | 1.5000g/mL |
| Deuterium (D) | 99.4% min. |
| Emballage | Glasflaske |
| Vand | 0.05% max. (Coulometric) |
| Mængde | 100 mL |
| Smeltepunkt | -15.0°C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Trifluoroacetic acid-d
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H332-Farlig ved indånding.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto