Få mere at vide
Trifluoroacetic acid, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.0%, Solstice
Artikelnummer. 15662990 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15662990 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15662990 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 3020311L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CHROMASOLV™ for HPLC,≥99.0%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans max. 0.10 at 270 nm, max. 0.9 at 260 nm, max. 0.025 at 320 nm, max. 0.03 at 300 nm, max. 0.04 at 290 nm, max. 0.05 280 nm
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.0%
CAS 76-05-1
Smeltepunkt -15.4°C (literature)
Kogepunkt 72°C
CAS Max % 100.0000%
Molekylær formel C2HF3O2
Lineær formel CF3COOH
MDL nummer MFCD00004169
FN nummer UN2699
Beilstein 742035
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluoroacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formel vægt 114.02
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC
Tæthed 1.489 g/mL at 20 °C(lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt 100°C
Emballage Glass Bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trifluoroacetic acid