Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic Acid |
| Formel vægt | 114.03 |
| Grad | BAGER ANALYZED™ Reagens |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | Smal mund af ravfarvet glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.53kg |