Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, ammoniumsalt, 98%
Artikelnummer. 10627022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10627022 25 g Glasflaske 25g
10083573 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218860250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00 DKK
    420.90 DKK / 25g
    Spare 39.10 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3336-58-1 | C2H5F3NO2 | 132,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3336-58-1
Molekylær formel C2H5F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00012615,MFCD03095537
InChI nøgle YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
IUPAC navn azanium;2,2,2-trifluoreddikesyre
SMIL [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Navn note 0.98
Smeltepunkt 122,0 °C til 126,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.98
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CO2NH4
Mængde 25 g
Beilstein 02,II,186
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/L (25 °C)
Formel vægt 131.05
Procent renhed 0.98
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.