Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11424863
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424863 2500 g 2500g
11404863 100 g 100g
11414863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11424863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12198.0E
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Opløsningsmiddel, katalysator, stærk ikke-oxiderende syre | CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114,02 g/mol
Kombinationen af egenskaber som opløselighed i de fleste opløsningsmidler, flygtighed, katalytisk egenskab og stærk surhed med ikke-oxiderende natur gør det til et meget brugt reagens i organisk syntese. Trifluoreddikesyre er en vigtig byggesten i syntesen af lægemidler, agrokemikalier og ydeevneprodukter. Det er en forløber for mange fluorerede forbindelser og anvendes i vid udstrækning i peptidsyntese og andre organiske transformationer, der involverer afbeskyttelse af t-BOC-gruppen. TFA finder anvendelse som et ionparringsmiddel i væskekromatografi, som opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi og som kalibreringsmiddel i massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kombinationen af egenskaber som opløselighed i de fleste opløsningsmidler, flygtighed, katalytiske egenskaber og stærk surhed med ikke-oxiderende natur gør det til et meget brugt reagens i organisk syntese. Trifluoreddikesyre er en vigtig byggesten i syntesen af lægemidler, agrokemikalier og ydeevneprodukter. Det er en forløber for mange fluorerede forbindelser og anvendes i vid udstrækning i peptidsyntese og andre organiske transformationer, der involverer afbeskyttelse af t-BOC-gruppen. TFA finder anvendelse som et ionparringsmiddel i væskekromatografi, som opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi og som kalibreringsmiddel i massespektrometri.
Opløselighed Blandbar med
ether, acetone, ethanol, benzen, hexan og CCl 4
Bemærkninger
Trifluoreddikesyre (TFA) er en stabil, hygroskopisk, flygtig og lavtkogende organisk syre. Opbevaring på et køligt sted anbefales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC navn trifluoreddikesyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic Acid
Smeltepunkt °C til 15 °C
Kogepunkt 72 °C til 73 °C
Tæthed 1.480
Mængde 2500 g
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.284
Analyseprocentområde 99%
Følsomhed Hygroskopisk
Beilstein 742035
Opløselighedsinformation Blandet med ether, acetone, ethanol, benzen, hexan og CCl4
Formel vægt 114.02