Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99%
Beskrivelse
Kombinationen af egenskaber som opløselighed i de fleste opløsningsmidler, flygtighed, katalytisk egenskab og stærk surhed med ikke-oxiderende natur gør det til et meget brugt reagens i organisk syntese. Trifluoreddikesyre er en vigtig byggesten i syntesen af lægemidler, agrokemikalier og ydeevneprodukter. Det er en forløber for mange fluorerede forbindelser og anvendes i vid udstrækning i peptidsyntese og andre organiske transformationer, der involverer afbeskyttelse af t-BOC-gruppen. TFA finder anvendelse som et ionparringsmiddel i væskekromatografi, som opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi og som kalibreringsmiddel i massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kombinationen af egenskaber som opløselighed i de fleste opløsningsmidler, flygtighed, katalytiske egenskaber og stærk surhed med ikke-oxiderende natur gør det til et meget brugt reagens i organisk syntese. Trifluoreddikesyre er en vigtig byggesten i syntesen af lægemidler, agrokemikalier og ydeevneprodukter. Det er en forløber for mange fluorerede forbindelser og anvendes i vid udstrækning i peptidsyntese og andre organiske transformationer, der involverer afbeskyttelse af t-BOC-gruppen. TFA finder anvendelse som et ionparringsmiddel i væskekromatografi, som opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi og som kalibreringsmiddel i massespektrometri.
Opløselighed
Blandbar med ether, acetone, ethanol, benzen, hexan og carbontetrachlorid.
Noter
Trifluoreddikesyre (TFA) er en stabil, hygroskopisk, flygtig og lavtkogende organisk syre. Opbevaring på et køligt sted anbefales.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic acid |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Kogepunkt | 72 °C til 73 °C |
| Tæthed | 1.48 |
| Mængde | 500 mL |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.284 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Lineær formel | CF3CO2H |
| FN nummer | UN2699 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trifluoroacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid