Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99+%, til spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11934951 100 mL Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 11934951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434161000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1261.65 DKK / 100ml
    Spare 188.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til UV/VIS spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans 0,03 maks. ved 300 nm, 0,03 maks. ved 320 nm, 0,04 maks. ved 290 nm, 0,05 maks. ved 280 nm, 0,1 max ved 270 nm, 1 maks. ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Navn note For spektroskopi
CAS 76-05-1
Smeltepunkt -15,0 °C
Kogepunkt 72,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.5350 g/mL
Mængde 100 mL
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Molekylær formel C2HF3O2
Specifik vægtfylde 1.535
Lineær formel CF3CO2H
MDL nummer MFCD00004169
Beilstein 02,IV,458
Fieser 10,418; 01,1219; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 11,557; 09,483; 08,503; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 02,433; 03,305
Merck Index 159847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandbar med ether, acetone, ethanol, benzen, ccl4, hexan, methanol, xylen og hexan
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,2-trifluoreddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formel vægt 114.02
Procent renhed 99+%
Grad Spektroskopi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.