Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99+%, for HPLC
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11904951 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904951 100 mL Glasflaske 100ml
13448588 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11904951 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 432291000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.65 DKK
    3296.65 DKK / 100ml
    Spare 584.00 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 76-05-1, C2HF3O2, 114,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC navn 2,2,2-trifluoreddikesyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Absorbans 0,03 maks. ved 300 nm, 0,03 maks. ved 320 nm, 0,04 maks. ved 290 nm, 0,05 maks. ved 280 nm, 0,1 max ved 270 nm, 1 maks. ved 260 nm
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Navn note For HPLC
Smeltepunkt -15 °C
Kogepunkt 72 °C
Tæthed 1.5350 g/mL
Mængde 100 mL
Infrarødt spektrum Følger Ref
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3
Rester efter fordampning 5 ppm maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 1.535
Lineær formel CF3CO2H
Damptryk 107 mbar ved 25 °C
Beilstein 02,IV,458
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Sølv)
Fieser 09,483; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 10,418; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 03,305; 02,433; 01,1219; 08,503; 11,557
Merck Index 159847
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandbar med ether, acetone, ethanol, benzen, ccl4, hexan, methanol, xylen og hexan
Formel vægt 114.02
Procent renhed 99+%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.