Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99+%, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073633 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10112740
Brand: Fisher Chemical T/3258/04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
C2HF3O2, CAS nummer-76-05-1, eddikesyre, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluorethansyre, trifluorethansyre, 100°C, 100°C CHEBI:45892, farveløs, 114,02 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
pH 0.45
Smeltepunkt -15°C
Kogepunkt 72°C
Farve Farveløs
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Formel vægt 114.02g/mol
Mængde 25 mL
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Dampdensitet 3.9
Damptryk 107mbar 25
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.