Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99+%, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10112740 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10112740 25 mL 25ml
10294110 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10112740 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3258/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 DKK
    417.17 DKK / 25ml
    Spare 65.83 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
C2HF3O2, CAS-nummer-76-05-1, eddikesyre, trifluor, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluorethansyre, 100 ml, 72 grader. C, CHEBI:45892, Farveløs, 114,02g/mol | CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114,02 g/mol
C2HF3O2, CAS nummer-76-05-1, eddikesyre, trifluoro, cf3cooh, kyselina trifluoroctova, perfluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluoreddikesyre, trifluorethansyre, trifluorethansyre, 100°C, 100°C CHEBI:45892, farveløs, 114,02 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
pH 0.45
Smeltepunkt -15 °C
Kogepunkt 72 °C
Farve Farveløs
Mængde 25 mL
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Dampdensitet 3.9
Damptryk 107 mbar 25
IUPAC navn trifluoreddikesyre
Formel vægt 114,02 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.