Tekniske data
| Absorbans | Max. 0.025 at 320nm, Max. 0.035 at 300nm, Max. 0.04 at 290nm, Max. 0.05 at 280nm, Max. 0.1 at 270nm |
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic acid |
| CAS | 76-05-1 |
| Smeltepunkt | −15°C |
| Kogepunkt | 72°C |
| Molekylær formel | C2HF3O2 |
| Lineær formel | CF3COOH |
| MDL nummer | MFCD00004169 |
| FN nummer | 2699 |
| Beilstein | 742035 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trifluoroacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.