Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99,5+%
Artikelnummer. 11388277
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388277 2.5 kg 2.5kg
11378277 100 g 100g
11368277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11388277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031771.A4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114,02 g/mol
Kombinationen af egenskaber som opløselighed i de fleste opløsningsmidler, flygtighed, katalytisk egenskab og stærk surhed med ikke-oxiderende natur gør det til et meget anvendt reagens i en organisk syntese. Trifluoreddikesyre er en vigtig byggesten i syntesen af lægemidler, agrokemikalier og keramiske forbindelser. Det er en forløber for mange fluorerede forbindelser og anvendes i vid udstrækning i peptidsyntese og andre organiske transformationer, der involverer afbeskyttelse af t-BOC-gruppen. Det finder anvendelse som et ionparringsmiddel i væskekromatografi, som et opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi og som et kalibreringsmiddel i massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC navn trifluoreddikesyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Smeltepunkt -15 °C
Kogepunkt 72 °C til 73 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.480 g/mL
Mængde 2.5 kg
Lugt Gennemtrængende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.284
Analyseprocentområde >99.5%
Følsomhed Hygroskopisk
Lineær formel CF3CO2H
FN nummer UN2699
Beilstein 742035
Merck Index 14,9681
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ether, acetone, ethanol, benzen, hexan og carbontetrachlorid.
Formel vægt 114.02
Procent renhed ≥99.5%