Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99,5+%
Artikelnummer. 11378277
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378277 100 g 100g
11368277 500 g 500g
11388277 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11378277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031771.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114,02 g/mol
Kombinationen af egenskaber som opløselighed i de fleste opløsningsmidler, flygtighed, katalytisk egenskab og stærk surhed med ikke-oxiderende natur gør det til et meget anvendt reagens i en organisk syntese. Trifluoreddikesyre er en vigtig byggesten i syntesen af lægemidler, agrokemikalier og keramiske forbindelser. Det er en forløber for mange fluorerede forbindelser og anvendes i vid udstrækning i peptidsyntese og andre organiske transformationer, der involverer afbeskyttelse af t-BOC-gruppen. Det finder anvendelse som et ionparringsmiddel i væskekromatografi, som et opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi og som et kalibreringsmiddel i massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC navn trifluoreddikesyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Smeltepunkt °C to 15°C
Kogepunkt 72°C to 73°C
Analyseprocentområde >99.5%
Lineær formel CF3CO2H
FN nummer UN2699
Beilstein 742035
Merck Index 14,9681
Opløselighedsinformation Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Formel vægt 114.02
Procent renhed ≥99.5%
Tæthed 1.480 g/mL
Mængde 100 g
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.284
Følsomhed Hygroskopisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid