Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99,5+%
Beskrivelse
Kombinationen af egenskaber som opløselighed i de fleste opløsningsmidler, flygtighed, katalytisk egenskab og stærk surhed med ikke-oxiderende natur gør det til et meget anvendt reagens i en organisk syntese. Trifluoreddikesyre er en vigtig byggesten i syntesen af lægemidler, agrokemikalier og keramiske forbindelser. Det er en forløber for mange fluorerede forbindelser og anvendes i vid udstrækning i peptidsyntese og andre organiske transformationer, der involverer afbeskyttelse af t-BOC-gruppen. Det finder anvendelse som et ionparringsmiddel i væskekromatografi, som et opløsningsmiddel i NMR-spektroskopi og som et kalibreringsmiddel i massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic Acid |
| Smeltepunkt | °C to 15°C |
| Kogepunkt | 72°C to 73°C |
| Analyseprocentområde | >99.5% |
| Lineær formel | CF3CO2H |
| FN nummer | UN2699 |
| Beilstein | 742035 |
| Merck Index | 14,9681 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride. |
| Formel vægt | 114.02 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trifluoroacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid