Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 99,5 %, for biokemi
Artikelnummer. 10398960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10398960 25 mL Glasflaske -
10780951 100 mL Glasflaske 100ml
10194920 250 mL Glasflaske 250ml
10388960 1 L Glasflaske 1 L
10063460 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10398960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 293810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 DKK
    311.20 DKK / 25ml
    Spare 9.80 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC navn trifluoreddikesyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Smeltepunkt -15.0°C
Kogepunkt 72.0°C
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel CF3CO2H
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340
Merck Index 15, 9847
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether, acetone, ethanol, benzene,, ccl4, hexane, methanol, xylene and hexane
Formel vægt 114.02
Procent renhed 99.5%
Grad Biokemisk
Tæthed 1.5350g/mL
Mængde 25 mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3
Specifik vægtfylde 1.535
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.