Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetic acid |
| Smeltepunkt | -15,0 °C |
| Kogepunkt | 72,0 °C |
| Tæthed | 1.5350g/mL |
| Mængde | 250 mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.3 |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trifluoroacetic acid
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H332-Farlig ved indånding.
- H290-Kan ætse metaller.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.