Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17361620 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17361620 1 kg
17342551 25 g
17352551 100 g
17362551 500 g
17332551 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17361620 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 471670010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym TFA
IUPAC navn trifluoreddikesyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Smeltepunkt -15°C
Kogepunkt 72°C (760 mmHg)
Udseende Colorless to light yellow clear liquid
Lineær formel CF3CO2H
FN nummer 2699
Opløselighedsinformation Miscible in water, miscible with ether, acetone, ethanol, benzene, CCl4, hexane, methanol, xylene
Koncentration 97.5% to 102.5%
Formel vægt 114.02
Procent renhed 98%
Grad Ren
Tæthed 1.535
Mængde 1 kg
Infrarødt spektrum Conforms to structure
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3
Følsomhed Hygroskopisk
Damptryk 107 mbar (25°C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid