Få mere at vide
Trifluoreddikesyre, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17342551 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17342551 25 g
17352551 100 g
17362551 500 g
17361620 1 kg
17332551 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17342551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 471670250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 76-05-1
Molekylær formel C2HF3O2
Molekylvægt (g/mol) 114.02
MDL nummer MFCD00004169
InChI nøgle DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym TFA
IUPAC navn trifluoreddikesyre
SMIL OC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetic acid
Smeltepunkt -15 °C
Kogepunkt 72 °C (760 mmHg)
Udseende Farveløs til lysegul, klar væske
Koncentration 97,5% til 102,5%
Tæthed 1.535
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Følger strukturen
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3
Følsomhed Hygroskopisk
Lineær formel CF3CO2H
FN nummer 2699
Damptryk 107 mbar (25 °C)
Opløselighedsinformation Blandet i vand, blandet med ether, acetone, ethanol, benzen, CCl4, hexan, methanol, xylen
Formel vægt 114.02
Procent renhed 98%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid