Få mere at vide
Trifluoracetamidin, tekniker. 85%
Artikelnummer. 11409830
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409830 100 g 100g
11328795 5 g 5g
11338795 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12422.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 354-37-0 | C2H3F3N2 | 112,06 g/mol
Trifluoracetamidin bruges som probe til bestemmelse af membranpotentiale og ekstra/intracellulært volumen af erytrocytter ved fluor-19 NMR undersøgelser. Det er et reagens, der anvendes som beskyttet ammoniakækvivalent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trifluoracetamidin bruges som probe til bestemmelse af membranpotentiale og ekstra/intracellulært volumen af erytrocytter ved fluor-19 NMR undersøgelser. Det er et reagens, der anvendes som beskyttet ammoniakækvivalent.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler. Fugtfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 354-37-0
Molekylær formel C2H3F3N2
Molekylvægt (g/mol) 112.06
MDL nummer MFCD00041545
InChI nøgle NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
PubChem CID 2776882
IUPAC navn 2,2,2-trifluorethanimidamid
SMIL NC(=N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetamidine
Tæthed 1.45
Kogepunkt 35 °C til 37 °C (11 mmHg)
Brydningsindeks 1.382
Mængde 100 g
FN nummer UN3267
Beilstein 605978
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 112.05
Procent renhed 85%
Grad Teknisk