Få mere at vide
Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech. 90%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal |
| Tæthed | 1.36 |
| Kogepunkt | 96°C |
| Flammepunkt | 42°C (107°F) |
| Brydningsindeks | 1.333 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Beilstein | 1737758 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluor-1-methoxyethanol |
| Formel vægt | 130.07 |
| Vis mere |