Få mere at vide
Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, 90%, technical
Artikelnummer. 15147432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15147432 100 g Glasflaske 100g
15127432 5 g Glasflaske 5g
15137432 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15147432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449131000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 431-46-9 | C3H5F3O2 | 130.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 431-46-9
Molekylær formel C3H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 130.07
MDL nummer MFCD00013572
InChI nøgle GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
Synonym trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
PubChem CID 9892
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-methoxyethanol
SMIL COC(O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Tæthed 1.3600g/mL
Kogepunkt 104.0°C to 106.0°C
Flammepunkt 42°C
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CH(OCH3)OH
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.36
Formel vægt 130.07
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.