Få mere at vide
Trifluoracetaldehyd Ethylhemiacetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoroacetaldehyde Ethyl Hemiacetal |
| CAS | 433-27-2 |
| Molekylær formel | C4H7F3O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol, Fluoral ethyl hemiacetal, NSC 65431 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.09 |
| Formel vægt | 144.0398 |