Få mere at vide
Trifluoracetaldehyd ethylhemiacetal, tekniker 80%
Artikelnummer. 11381317
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381317 25 g 25g
11371317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01554.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 433-27-2 | C4H7F3O2 | 144,093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433-27-2
Molekylær formel C4H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 144.093
MDL nummer MFCD00000441
InChI nøgle KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
PubChem CID 9897
IUPAC navn 1-ethoxy-2,2,2-trifluorethanol
SMIL CCOC(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Tæthed 1.23
Kogepunkt 104 °C til 106 °C
Flammepunkt 39 °C (40 °C)
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.343
Mængde 25 g
FN nummer UN1989
Beilstein 906797
Formel vægt 144.09
Procent renhed 80%
Grad Teknisk