Få mere at vide
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, 90%
Artikelnummer. 10001530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10001530 5 mL Glasflaske 5ml
10021540 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10001530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139710050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 433-27-2 | C4H7F3O2 | 144.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 433-27-2
Molekylær formel C4H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 144.09
MDL nummer MFCD00000441
InChI nøgle KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
PubChem CID 9897
IUPAC navn 1-ethoxy-2,2,2-trifluorethanol
SMIL CCOC(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Navn note 90%
Farve Farveløs
Tæthed 1.2400g/mL
Kogepunkt 104°C to 105°C (745.0 mmHg)
Flammepunkt 39°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3CH(OC2H5)OH
Brydningsindeks 1.3410 to 1.344
Mængde 5 mL
Beilstein 01, IV, 3133
Specifik vægtfylde 1.24
Formel vægt 144.09
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /