Få mere at vide
Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide (Trifluoperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide), Mikromol™
Artikelnummer. 30051874
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051874 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051874 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0441.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide (Trifluoperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide
CAS 2724726-60-5
Analyt- eller komponentnavne Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H24 F3 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trifluoperazine Sulfone N1,N4-Dioxide, Trifluoperazine N1,N4,S,S-Tetraoxide
InChI formel InChI=1S/C21H24F3N3O4S/c1-26(28)11-13-27(29,14-12-26)10-4-9-25-17-5-2-3-6-19(17)32(30,31)20-8-7-16(15-18(20)25)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMIL C[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 10-[3-(4-methyl-1,4-dioxidopiperazine-1,4-diium-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine 5,5-dioxide
Molekylvægt (g/mol) 471.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 471.144 g/mol