Få mere at vide
Trifluoperazine Sulfone, Mikromol™
Beskrivelse
Trifluoperazine Sulfone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoperazine Sulfone |
| CAS | 2230802-07-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trifluoperazine Sulfone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H24 F3 N3 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Trifluoperazine Sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24F3N3O2S/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)30(28,29)20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| IUPAC navn | 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine 5,5-dioxide |
| Vis mere |