Få mere at vide
Trifluoperazine Sulfone, Mikromol™
Artikelnummer. 30049918
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049918 25 mg
30049796 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049918 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0441.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trifluoperazine Sulfone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoperazine Sulfone
CAS 2230802-07-8
Analyt- eller komponentnavne Trifluoperazine Sulfone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H24 F3 N3 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trifluoperazine Sulfone
InChI formel InChI=1S/C21H24F3N3O2S/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)30(28,29)20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMIL CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine 5,5-dioxide
Molekylvægt (g/mol) 439.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 439.1541 g/mol