Få mere at vide
Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride |
| CAS | 2724726-63-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H24 F3 N3 O S . 2 Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trifluoperazine N4-Oxide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24F3N3OS.2ClH/c1-27(28)13-11-25(12-14-27)9-4-10-26-17-5-2-3-6-19(17)29-20-8-7-16(15-18(20)26)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.Cl.C[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1 |
| Vis mere |