Få mere at vide
Trifluoperazine N1-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050356
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050356 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050356 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0441.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trifluoperazine N1-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoperazine N1-Oxide
CAS 52172-24-4
Analyt- eller komponentnavne Trifluoperazine N1-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H24 F3 N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10-[3-(4-Methyl-1-oxido-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, N-oxide, 10-[3-(4-Methyl-1-oxido-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, Trifluoperazine N-oxide, Trifluoperazine N1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C21H24F3N3OS/c1-25-10-13-27(28,14-11-25)12-4-9-26-17-5-2-3-6-19(17)29-20-8-7-16(15-18(20)26)21(22,23)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
SMIL CN1CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 10-[3-(4-methyl-1-oxidopiperazin-1-ium-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine
Molekylvægt (g/mol) 423.5
Mængde 25 mg
Formel vægt 423.1592 g/mol