Få mere at vide
Trifluoperazindihydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308760
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30308760 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30308760 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17844350
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifluoperazine hydrochloride
CAS 440-17-5
Analyt- eller komponentnavne Trifluoperazine hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C21 H24 F3 N3 S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Trifluoperazine hydrochloride, 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine dihydrochloride, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2)10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6CI,8CI), 2-Trifluoromethyl-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, 2-Trifluoromethyl-10-[3'-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dihydrochloride, Eskazine, Eskazinyl, Fluoperazine, Jatroneural, Modalina, SKF 5019, Stelazine, TFP, Terfluzine, Trazine, Trifluoperazine dihydrochloride, Trifluoperazine hydrochloride, Trifluoroperazine dihydrochloride, Trifluoroperazine hydrochloride, Triftazin, Triphthasine, Triphthazine, Triphthazine dihydrochloride, Tryptazine, Tryptazine dihydrochloride, Stelazine, SKF-5019-A2
InChI formel InChI=1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC navn 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 480.42
Mængde 50 mg
Formel vægt 479,1177 g/mol