Få mere at vide
Triflumuron, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405389
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405389 100 g 100g
15485379 10 g 10g
15495379 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63112.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Triflumuron virker som en kitinsyntesehæmmer og forhindrer uridininkorporering i RNA
Triflumuron virker som en kitinsyntesehæmmer og forhindrer uridininkorporering i RNA
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64628-44-0
Molekylær formel C15H10ClF3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 358.701
MDL nummer MFCD00072496
InChI nøgle XAIPTRIXGHTTNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triflumuron, alsystin, trifluron, mascot, alsystine, triflumuron iso, caswell no. 217c, bay-sir 8514, unii-3ft64dyg8k, bay-vi 7533
PubChem CID 47445
ChEBI CHEBI:39388
IUPAC navn 2-chlor-N-[[4-(trifluormethoxy)phenyl]carbamoyl]benzamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)OC(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triflumuron
Smeltepunkt 198 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2776684
Merck Index 14,9678
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMF
Formel vægt 358.7
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof