Få mere at vide
Trifludimoxazin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314186
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314186 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314186 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17843300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifludimoxazin
CAS 1258836-72-4
Analyt- eller komponentnavne Trifludimoxazin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H11 F3 N4 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Dihydro-1,5-dimethyl-6-thioxo-3-[2,2,7-trifluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, BAS 850H, Trifludimoxazin
InChI formel InChI=1S/C16H11F3N4O4S/c1-4-5-22-10-7-9(8(17)6-11(10)27-16(18,19)12(22)24)23-13(25)20(2)15(28)21(3)14(23)26/h1,6-7H,5H2,2-3H3
SMIL CN1C(=O)N(C(=O)N(C)C1=S)c2cc3N(CC#C)C(=O)C(F)(F)Oc3cc2F
IUPAC navn 1,5-dimethyl-6-sulfanylidene-3-(2,2,7-trifluoro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-1,4-benzoxazin-6-yl)-1,3,5-triazinane-2,4-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 412.34
Mængde 1 ml
Formel vægt 412.0453 g/mol