Få mere at vide
Trifloxystrobin, MedChemExpress
Beskrivelse
Trifloxystrobin (CGA 279202) is a fungicide, with EC50s of 23.0 μg/L and 1.7 μg/L for Daphnia magna neonate and embryos, respectively, after treatment for 48 h.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifloxystrobin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 141517-21-7 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H19F3N2O4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CGA 279202 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (306.09 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |