Få mere at vide
Trifloxystrobin (fri syre), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326753
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30326753 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 30326753 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17842200
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifloxystrobin (free acid)
CAS 252913-85-2
Analyt- eller komponentnavne Trifloxystrobin (free acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H17 F3 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetic acid, (E,E)-α-(Methoxyimino)-2-[([1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino)oxymethyl]benzeneacetic acid, CGA 321113, Trifloxystrobin acid
InChI formel InChI=1S/C19H17F3N2O4/c1-12(13-7-5-8-15(10-13)19(20,21)22)23-28-11-14-6-3-4-9-16(14)17(18(25)26)24-27-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b23-12+,24-17+
Løsningstype Neat
SMIL CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn (2E)-2-methoxyimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylideneamino]oxymethyl]fenyl]eddikesyre
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 394.34
Mængde 10 mg
Formel vægt 394.114 g/mol