Få mere at vide
Trifloxystrobin (fri syre), Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifloxystrobin (free acid) |
| CAS | 252913-85-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trifloxystrobin (free acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H17 F3 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetic acid, (E,E)-α-(Methoxyimino)-2-[([1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino)oxymethyl]benzeneacetic acid, CGA 321113, Trifloxystrobin acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17F3N2O4/c1-12(13-7-5-8-15(10-13)19(20,21)22)23-28-11-14-6-3-4-9-16(14)17(18(25)26)24-27-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b23-12+,24-17+ |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Vis mere |