Få mere at vide
Trifloxystrobinsyre, TRC
Artikelnummer. 30009056
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009056 10 mg
30007242 50 mg
30004797 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT13818510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 252913-85-2
Molekylær formel C19 H17 F3 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 394.34
Synonym (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]benzeneacetic acid, (E,E)-α-(Methoxyimino)-2-[([1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino)oxymethyl]benzeneacetic acid, CGA 321113, Trifloxystrobin acid
IUPAC navn (2E)-2-methoxyimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylideneamino]oxymethyl]fenyl]eddikesyre
SMIL CO\N=C(\C(=O)O)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifloxystrobin (free acid)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17F3N2O4/c1-12(13-7-5-8-15(10-13)19(20,21)22)23-28-11-14-6-3-4-9-16(14)17(18(25)26)24-27-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,25,26)/b23-12+,24-17+
Formel vægt 394.114
Procent renhed >95%