Få mere at vide
Trifloxystrobin 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327327
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327327 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327327 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17842000TO1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trifloxystrobin
CAS 141517-21-7
Analyt- eller komponentnavne Trifloxystrobin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C20 H19 F3 N2 O4
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[(E)-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (αE)-, Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[[[[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylidene]amino]oxy]methyl]-, methyl ester, (E,E)-, CGA 279202, Compass, Compass (strobilurin fungicide), Consist, Flint, Flint (fungicide), Tega, Trifloxystrobin, Trilex, Twist, Zato, Zato 50WG
InChI formel InChI=1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18+
SMIL CO\N=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\c2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC navn methyl (2E)-2-methoxyimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylideneamino]oxymethyl]phenyl]acetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 408.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 408.1297 g/mol