Få mere at vide
Trifarotene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trifarotene |
| CAS | 895542-09-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C29H33NO4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3''-tert-Butyl-4'-(2-hydroxyethoxy)-4''-(pyrrolidin-1-yl)[1,1':3',1'']terphenyl-4-carboxylic Acid, 3''-(1,1-Dimethylethyl)-4'-(2-hydroxyethoxy)-4''-(1-pyrrolidinyl)[1,1':3',1''-terphenyl]-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33NO4/c1-29(2,3)25-19-23(10-12-26(25)30-14-4-5-15-30)24-18-22(11-13-27(24)34-17-16-31)20-6-8-21(9-7-20)28(32)33/h6-13,18-19,31H,4-5,14-17H2,1-3H3,(H,32,33) |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(ccc1N2CCCC2)c3cc(ccc3OCCO)c4ccc(cc4)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-[3-(3-tert-butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 459.58 |
| Vis mere |