Få mere at vide
Triethyltin Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethyltin Bromide |
| CAS | 2767-54-6 |
| Molekylær formel | C6H15BrSn |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Bromotriethyl-tin, Bromotriethylstannane, Bromotriethyltin, Triethylstannyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/3C2H5.BrH.Sn/c3*1-2;;/h3*1H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| SMIL | CC[Sn](Br)(CC)CC |
| IUPAC navn | bromo(triethyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.8 |
| Formel vægt | 285.9379 |