Få mere at vide
Triethyltin bromide, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384819
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384819 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071135.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2767-54-6
Molekylær formel C6H17BrSn
Molekylvægt (g/mol) 287.82
MDL nummer MFCD00000052
InChI nøgle MXGZXTQIURJKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyltin bromide, stannane, bromotriethyl, triethyl tin bromide, triethylstannium bromide, tin, triethyl-, bromide, unii-uop17166kc, triethylstannyl bromide, bromo triethyl stannane, stannane,bromotriethyl, acmc-1cl7y
PubChem CID 17701
IUPAC navn bromo(triethyl)stannane
SMIL Br.CC[SnH](CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyltin bromide
Smeltepunkt -13.5°C
Tæthed 1.63 g/mL
Kogepunkt 223°C to 225°C
Flammepunkt 99°C (210°F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 285.79
Fysisk form Liquid