Få mere at vide
Triethylsulfoniumiodid, 97%
Artikelnummer. 11320164
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320164 100 g 100g
11300164 5 g 5g
11310164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00667.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1829-92-1 | C6H15IS | 246,15 g/mol
Triethylsulfoniumiodid anvendes som et ethyliden-overførselsreagens. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylsulfoniumiodid bruges som et ethyliden-transferreagens. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Noter
Lys, varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1829-92-1
Molekylær formel C6H15IS
Molekylvægt (g/mol) 246.15
MDL nummer MFCD00051867
InChI nøgle LKDQWVKWYGOVJW-UHFFFAOYSA-M
Synonym triethylsulfonium iodide, triethylsulfanium iodide, triethylsulphonium iodide, sulfonium, triethyl-, iodide, acmc-20aje7, sulfonium,triethyl-,iodide
PubChem CID 74589
IUPAC navn triethylsulfanium;iodid
SMIL CC[S+](CC)CC.[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylsulfonium iodide
Smeltepunkt ∽148 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 3911790
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 246.15
Procent renhed 97%