Få mere at vide
Triethylsulfonium iodide, 97%
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Triethylsulfoniumiodid anvendes som et ethyliden-overførselsreagens. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylsulfoniumiodid bruges som et ethyliden-transferreagens. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Noter
Lys, varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Triethylsulfoniumiodid bruges som et ethyliden-transferreagens. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Noter
Lys, varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylsulfonium iodide |
| Smeltepunkt | ∽148°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3911790 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
| Formel vægt | 246.15 |
| Procent renhed | 97% |