Få mere at vide
Triethylsulfonium bis(trifluormethylsulfonyl)imid, 98 %
Artikelnummer. 11456210
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456210 5 g 5g
11466210 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27116.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 321746-49-0 | C8H15F6NO4S3 | 399,381 g/mol
Protonledende egenskaber af en Bronsted Acid-Base ionisk væske og ioniske smelter bestående af bis(trifluormethansulfonyl)imid og benzimidazol til brændselscelleelektrolytter. Symmetrisk og alifatisk trialkylsulfoniumkation danner stuetemperatur smeltede salte (RTMS) med bis(trifluormethylsulfonyl)imid (TFSI).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Protonledende egenskaber af en Bronsted Acid-Base ionisk væske og ioniske smelter bestående af bis(trifluormethansulfonyl)imid og benzimidazol til brændselscelleelektrolytter. Symmetrisk og alifatisk trialkylsulfoniumkation danner stuetemperatur smeltede salte (RTMS) med bis(trifluormethylsulfonyl)imid (TFSI).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 321746-49-0
Molekylær formel C8H15F6NO4S3
Molekylvægt (g/mol) 399.381
MDL nummer MFCD08276438
InChI nøgle BLODSRKENWXTLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsulfonium bis trifluoromethylsulfonyl imide, triethylsulfonium bis trifluoromethanesulfonyl imide, set3 ntf2, dsstox_cid_27864, dsstox_rid_82617, dsstox_gsid_47888, bistriflylimide anion; triethylsulfanium, triethylsulfonium bis trifluoromethylsulfonyl imide, for electrochemistry qnmr
PubChem CID 16211135
IUPAC navn bis(trifluormethylsulfonyl)azanid;triethylsulfanium
SMIL CC[S+](CC)CC.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylsulfonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Mængde 5 g
Formel vægt 399.39
Procent renhed 98%