Få mere at vide
Triethylsilyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30454872
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30454872 1 g
1 options
Artikelnummer. 30454872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7780701G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylsilyl Trifluoromethanesulfonate
CAS 79271-56-0
Molekylær formel C22H41F3N2O6S2Si
Mængde 1 g
Synonym 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, Triethylsilyl triflate, Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, TESOTf
InChI formel InChI=1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
SMIL CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 264.34
Formel vægt 264.0463