Få mere at vide
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 99%
Artikelnummer. 10033650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10033650 10 g Glasflaske 10g
11975831 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10033650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312700100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79271-56-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79271-56-0
Molekylær formel C7H15F3O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 264.33
MDL nummer MFCD00000407
InChI nøgle STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
PubChem CID 2733308
IUPAC navn triethylsilyltrifluormethansulfonat
SMIL CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 85.0°C to 86.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 72°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3SO3Si(C2H5)3
Brydningsindeks 1.3890 to 1.3920
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 264.34
Procent renhed 99%
Fysisk form Fuming Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate