Få mere at vide
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11313546
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313546 25 g 25g
11303546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14477.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79271-56-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
Triethylsilyltrifluormethansulfonat virker som et silyleringsmiddel. Det er også nyttigt som en Lewis syrekatalysator. Yderligere reagerer det med 1-diazo-3,3-dimethyl-butan-2-on til fremstilling af 1-diazo-3,3-dimethyl-1-(triethylsilyl)-2-butanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylsilyltrifluormethansulfonat virker som et silyleringsmiddel. Det er også nyttigt som en Lewis syrekatalysator. Yderligere reagerer det med 1-diazo-3,3-dimethyl-butan-2-on til fremstilling af 1-diazo-3,3-dimethyl-1-(triethylsilyl)-2-butanon.
Opløselighed
Blandbar med dichlormethan, carbonhydrider, dialkylethere og halogenerede opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79271-56-0
Molekylær formel C7H15F3O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 264.33
MDL nummer MFCD00000407
InChI nøgle STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
PubChem CID 2733308
IUPAC navn triethylsilyltrifluormethansulfonat
SMIL CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Tæthed 1.225
Kogepunkt 207°C
Flammepunkt 72°C (161°F)
Lineær formel CF3SO3Si(CH2CH3)3
Brydningsindeks 1.391
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 3590541
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with dichloromethane,hydrocarbons,dialkyl ethers and halogenated solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 264.33
Procent renhed 98%