Få mere at vide
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 98%
Product Code. 11303546
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11303546 5 g 5g
11313546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11303546 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14477.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 79271-56-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
Triethylsilyltrifluormethansulfonat virker som et silyleringsmiddel. Det er også nyttigt som en Lewis syrekatalysator. Yderligere reagerer det med 1-diazo-3,3-dimethyl-butan-2-on til fremstilling af 1-diazo-3,3-dimethyl-1-(triethylsilyl)-2-butanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triethylsilyltrifluormethansulfonat virker som et silyleringsmiddel. Det er også nyttigt som en Lewis syrekatalysator. Yderligere reagerer det med 1-diazo-3,3-dimethyl-butan-2-on til fremstilling af 1-diazo-3,3-dimethyl-1-(triethylsilyl)-2-butanon.
Opløselighed
Blandbar med dichlormethan, carbonhydrider, dialkylethere og halogenerede opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79271-56-0
Molekylær formel C7H15F3O3SSi
Molekylvægt (g/mol) 264.33
MDL nummer MFCD00000407
InChI nøgle STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
PubChem CID 2733308
IUPAC navn triethylsilyltrifluormethansulfonat
SMIL CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Tæthed 1.225
Kogepunkt 207°C
Flammepunkt 72°C (161°F)
Lineær formel CF3SO3Si(CH2CH3)3
Brydningsindeks 1.391
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 3590541
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with dichloromethane,hydrocarbons,dialkyl ethers and halogenated solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 264.33
Procent renhed 98%