Få mere at vide
(Triethylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349066 1 g 1g
11359066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20217.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1777-03-3
Molekylær formel C8H16Si
Molekylvægt (g/mol) 140.30
MDL nummer MFCD00075373
InChI nøgle FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilyl acetylene, ethynyltriethylsilane, triethyl ethynyl silane, triethylsilylacetylene, silane, triethylethynyl, triethylsilyl acetylen, triethylsilyl-acetylene, triethyl-ethynyl-silane
PubChem CID 637947
IUPAC navn triethyl(ethynyl)silan
SMIL CC[Si](CC)(CC)C#C
Especificaciones
Kogepunkt 136°C to 140°C
Kemisk navn eller materiale (Triethylsilyl)acetylene
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1743814
Flammepunkt 17°C (62°F)
Formel vægt 140.31
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.4315
Tæthed 0.783
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.