Få mere at vide
(Triethylsilyl)acetylen, 97%
Artikelnummer. 10521253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10521253 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10521253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368730050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Triethylsilyl)acetylene
CAS 1777-03-3
Tæthed 0.7830g/mL
Flammepunkt 17 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H16Si
Lineær formel (CH3CH2)3SiC≡CH
Brydningsindeks 1,4310 til 1,4330
MDL nummer MFCD00075373
Mængde 5 g
Beilstein 04,IV,393
Specifik vægtfylde 0.783
Synonym triethylsilyl acetylene, ethynyltriethylsilane, triethyl ethynyl silane, triethylsilylacetylene, silane, triethylethynyl, triethylsilyl acetylen, triethylsilyl-acetylene, triethyl-ethynyl-silane
InChI nøgle FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC[Si](CC)(CC)C#C
IUPAC navn triethyl(ethynyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 140.30
PubChem CID 637947
Formel vægt 140.3
Procent renhed 97%