Få mere at vide
Triethylsilanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322286
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322286 1 g 1g
11332286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322286 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03738.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 597-52-4 | C6H16OSi | 132.278 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 597-52-4
Molekylær formel C6H16OSi
Molekylvægt (g/mol) 132.278
MDL nummer MFCD00042640
InChI nøgle WVMSIBFANXCZKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilanol, silanol, triethyl, hydroxytriethylsilane, silanol, 1,1,1-triethyl, triethyl hydroxy silane, triethyl hydroxy silicon, tesoh, c2h5 3sioh, acmc-1an47
PubChem CID 69005
IUPAC navn triethyl(hydroxy)silan
SMIL CC[Si](CC)(CC)O
Tekniske data
Kogepunkt 154°C
Kemisk navn eller materiale Triethylsilanol
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1732848
Flammepunkt 57°C (135°F)
Formel vægt 132.28
Procent renhed 97%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.433
Tæthed 0.86
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylsilanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylsilanol