Få mere at vide
Triethylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triethylsilane |
| CAS | 617-86-7 |
| Molekylær formel | C6H16Si |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | LS 1320, NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon Hydride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC[SiH](CC)CC |
| IUPAC navn | triethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.28 |
| Formel vægt | 116.1021 |